Safety bottle carrier, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
215-7991EA 819 DKK
215-7991
Safety bottle carrier, Nalgene®
Bærere Flaskebærere
PC.
  • Round or square bottles
  • Heat resistant up to 135 °C and autoclavable
  • Handle telescopes into carrier for storage
Til transport og opbevaring af op til 8×500 ml flasker.