Du Søgte efter: Flaskebærere
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
Varenummer: (1.02547.0005)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Holder til sikkerhedsflaske, Til: 1 and 2,5 l glass bottles with S40 thread
UOM: 1 * 5 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Gummi, farvet.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Sturdy container for transport of biological samples taken at patient’s home.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Holder til sikkerhedsflaske, VWR®
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: HDPE.
Varenummer: (720-1991)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Transparent container for the transport of biological samples (up to 180 pieces).
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (215-3582)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Glass bottles are designed to contain liquids, but when they break, hazardous liquids potentially mix with broken glass. This bottle carrier protects ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (215-7991)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PC.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Varenummer: (NALG6565-0001)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, blue.
UOM: 1 * 4 Items
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Beskrivelse: Rustfrit stål eller stål, belagt.
Tilbud
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: HDPE.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom