Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (13)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Sikkerhedsdunke
34  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/56/18989756.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (DUEH59-10000-098)
Leverandør:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Beskrivelse:   This safety canister is made of PE with welded sensor holder.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SCAT Europe
Beskrivelse:   HDPE.
These ready to use sets provide complete solutions for the disposal of solvent waste. They offer more protection for people and for the env...
Leverandør:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Beskrivelse:   These safety barrels are suitable for safe and comfortable handling and storage of larger amounts of flammable liquid.
Leverandør:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Beskrivelse:   High quality, chemically resistant stainless steel with PTFE gaskets.
Leverandør:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Beskrivelse:   Dunke, Materiale: Rustfrit ståll/PTFE, Volumen: 1 l
Leverandør:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Beskrivelse:   Stainless steel.
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Pladsbesparende sikkerhedsbeholder med skruelåg, rustfrit stål, trykudligningsventil og PTFE-pakninger til opbevaring.
Leverandør:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse:   HDPE, textured
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 34
  1  2  3  4  5  Næste