Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "calipers"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/86/18944986.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fremstillet i rustfrit stål. Batteriets levetid er ca. 10.000 timer
Varenummer: (238-2100)
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   Stainless steel Vernier caliper with black engraved scale.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BELAH134160001)
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BELAH134170000)
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BELAH134150000)
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (819-0014)
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   Caliper with five digit LCD.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (WARD154081)
Leverandør:  WARDS NATURAL SCIENCE ETABLISH
Beskrivelse:   Caliper, Vernier, analog, Område: 0 - 140 mm
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (MOIN1452MI)
Leverandør:  MOINEAU
Beskrivelse:   Digital caliper with clamping screw.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8