Du Søgte efter: Regnemaskiner
VWR har lommeregnere i desk-top udgave eller lomme udgave med simpel og letlæselig teknologi. Lommeregnere er robuste og findes med beskyttelses dæksel. Lommeregnere kan beregne aritmetisk, potenser, metriske omregninger eller komplekse statistiske beregninger. Digitale lommeregnere er nødvendig værktøj i alle slags miljøer hvor præcise svar betyder noget. Lommeregnere er effektive og forsyner straks et output og er i stand til lagring af flere resultater til samligning.
VWR har lommeregnere i desk-top udgave eller lomme udgave med simpel og letlæselig teknologi. Lommeregnere er robuste og findes med beskyttelses dæksel. Lommeregnere kan beregne aritmetisk, potenser, metriske omregninger eller komplekse statistiske beregninger. Digitale lommeregnere er nødvendig værktøj i alle slags miljøer hvor præcise svar betyder noget. Lommeregnere er effektive og forsyner straks et output og er i stand til lagring af flere resultater til samligning.
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (818-0062)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Convenient pocket size calculator can handle 99% of all routine and other calculations in the laboratory. Provides immediate, exact results for a wide...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (818-0061)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stor soldrevet lommeregner.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (818-0066)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Æske i robust ABS-plast.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (EDSC142062)
Leverandør: EDUCATIONSCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse: Calculator with eight-digit LCD, seven functions, percentage calculation and square roots.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom