Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (12)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Kabler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/46/20236846.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (700-0853)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
UOM:  1 * 1 Par
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Cable, DIN connector, 1 m cable, coaxial, Coax54
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Cable, LaPrep Sigma Ethernet module connector, type Netgear FVS318. An Ethernet cable is delivered with each LaPrep Sigma module. For connection of all modules to a PC running the EZ Prep software
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   Electrode cables along with electrode socket, 1 m two core cable up to 80 °C, for resistance thermometer and 2-pole-conductivity cell without temperat...
Leverandør:  WINKLER GMBH
Beskrivelse:   Compensating cables in PTFE insulated, twisted leads.
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   Kabel LB1BNC med S7/DIN-forbindelser, længde 1 m
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   AS/IDS-3, connection cable for IDS sensors with waterproof plug head, length 3 m, Til: IDS sensors
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 26
  1  2  3  4  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING