Du Søgte efter: Spande
VWR har et stort udvalg af spande og kasser til opbevaring. VWR tilbyder polypropylen- eller neopren plastik kasser med låg og som kan stables. Spande og kasser findes i et bredt udvalg og findes i forskellige størrelser og volumener.
VWR har et stort udvalg af spande og kasser til opbevaring. VWR tilbyder polypropylen- eller neopren plastik kasser med låg og som kan stables. Spande og kasser findes i et bredt udvalg og findes i forskellige størrelser og volumener.
58  results were found
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (331-0114)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Buckets made of white food grade PP.
UOM: 1 * 30 L
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Leverandør: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Leverandør: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Buckets, stainless steel 18/10.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Made of PP, white.
Leverandør: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Improved, versatile, multiple bucket system for use with flat and curved Contec® mops.
New Product
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Made of PP, translucent.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Made of PE, transparent.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE, white or black.
Varenummer: (CONT2743S)
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stainless steel.
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Rustfrit stål, rustfast, poleret finish.
Leverandør: Kautex
Beskrivelse: HDPE, with graduation.
Varenummer: (KAUT2000070588)
Leverandør: Kautex
Beskrivelse: All buckets have strong walls and are very stable for a long service life.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom