VWR®, Cleaning Brushes for Bottles
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
149-0207EA 179 DKK
149-0207 149-0205 149-0206
VWR®, Cleaning Brushes for Bottles
Børster
Sorte børster med trådhåndtag. Det specielle design gør det muligt at rengøre flasker grundigt og effektivt.
  • Børsterne folder sig sammen, når de føres gennem flaskehalsen og folder sig derefter ud igen
  • Dobbeltknyttet spids for at minimere risikoen for at ridse flasken og forbedre rengøringseffektiviteten
  • Med ophængningsøje