VWR®, Flaskerensere til kolber og flasker
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
149-0106EA 344 DKK
149-0106
VWR®, Flaskerensere til kolber og flasker
Børster
Ideelle til rengøring af kolber og flasker. Hvide naturbørster med plastskaft
  • Bøjeligt og drejeligt plastskaft muliggør grundig rengøring af alle kurvede overflader på kolber og flasker
  • Autoklaverbar
  • Ekstra bredt skaft for et sikkert, komfortabelt greb