VWR®, Flaskerensere til koniske beholdere
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
149-0104EA 134 DKK
149-0104
VWR®, Flaskerensere til koniske beholdere
Børster
Natural black bristles, plastic handle. These cleaning brushes are specially designed for cleaning conical laboratory equipment such as conical measuring cylinders and funnels.
  • Koniskformet børster med afrundet spids og to fremstående kvaste sikrer skånsom, grundig rengøring
  • Ergonomisk skaft
  • Plasthåndtag med ophængningsløkke