VWR®, Flaskerensere til glasbægre
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
149-0131EA 121 DKK
149-0131 149-0132 149-0133
VWR®, Flaskerensere til glasbægre
Børster
Sorte naturbørster med træskaft. Billige børster til rengøring af glasbægre og meget andet laboratorieudstyr med stor halsdiameter.
  • Kemisk resistente børster
  • Langt træskaft
  • Med ophængningsøje