VWR®, Flaskerensere til gasvaskeflasker og -cylindere
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
149-0223EA 151 DKK
17252-120 149-0223 149-0202 149-0224
VWR®, Flaskerensere til gasvaskeflasker og -cylindere
Børster
Disse rengøringsbørster er specielt designet til rengøring af gasvaskeflasker, cylindre og store reagensglas.
  • Med knyttet spids for at reducere risikoen for at ridse glasset og for mere effektiv rengøring
  • Snoet skaft for et sikkert greb
  • Med ophængningsøje