Du Søgte efter: Affaldsbeholdere
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Riflet pap med PE-pose, tykkelse 50 µm.
Varenummer: (212-1833)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This acrylic box is ideal for the one-handed disposal of used pipette tips. The 10 mm thick acrylic provides protection from β radiation.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: ECONIX LTD
Beskrivelse: These U.N. approved, paper-based containers provide a safe and innovative way to dispose all kinds of waste.
Leverandør: ECONIX LTD
Beskrivelse: The 6 L Bio-bin® has been specifically designed to safely contain serological pipettes in labs.
Varenummer: (MARO108000.00)
Leverandør: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: This box is designed for the safe deposition of 'used' snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/deburring scalpel and hobb...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: CEMO GMBH
Beskrivelse: These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: The box is used with waste chute 736-0847 and 736-0846.
Leverandør: Allpack srl
Beskrivelse: High quality corrugated cardboard with polyethylene bag.
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Riflet pap.
Varenummer: (129-1300)
Leverandør: Allpack srl
Beskrivelse: Cardboard box, PE bag.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (129-4288)
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: PP, yellow.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: Cardboard.
Leverandør: Roth Carl
Beskrivelse: Disposal boxes are made of cardboard, with 50 μm thick polyethylene liner bag, which prevents leakage of liquid residues.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom