Du Søgte efter: Bokse til Rør
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (211-0370)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP, with clear lid.
UOM: 1 * 5 Items
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Cover and base made of polystyrene.
Leverandør: GLW
Beskrivelse: Styro racks are made of heavy expanded polystyrene which are used in freezer down to -90 °C. System box is made of cardboard and is designed to secure...
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Cover is made of PS and base made of high impact PS.
Varenummer: (HEATHS120018)
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: Expanding storage rack reduce sample handling time and the need for several racks when working with samples for cold temperature storage. The opening ...
UOM: 1 * 40 Items
Leverandør: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse: Box in bright colours made of PP for cell culture tubes of 15 or 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as well as...
Varenummer: (212-0285)
Leverandør: SAVEEN BIOTEC AB
Beskrivelse: Polystyrene.
UOM: 1 * 1 Each
Leverandør: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse: Boxes made of transparent glass-clear polystyrene. Suitable for variable applications.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom