VWR®, Æsker/racks til mikrocentrifugerør og cryorør
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
479-0076EA 231 DKK
479-0076
VWR®, Æsker/racks til mikrocentrifugerør og cryorør
Bokse Æsker til Kryorør
Recycled plastic – Virgin resins and sustainable product design.
  • Rack passer i VWR® pipettespidsbokse
  • Stabelbare rack som kan flyde - til vandbade
  • Bokse med klare låg
Opbevaringssystem med 24 og 48 pladser til mikrocentrifugerør og kryorør. Til 1,5 ml og 2,0 ml rør. Fuldt autoklaverbart (122 °C) og kan fryses (–90 °C).