Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Cryobokse, 133x133 mm
Leverandør: Ratiolab
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
ratiolab®
479-0339EA 87.8 DKK InStock
479-0339 479-0342 479-0387 479-0343 479-0300 479-0388 479-0344 479-0301 479-0345 479-0346 479-0302 479-0347 479-0303 479-0348 479-0304 479-0349 479-0305 479-0380 479-0381 479-0382 479-0340 479-0341 479-0306 479-0307 479-0308 479-0309 479-0353 479-0310 479-0311 479-0355 479-0312 479-0356 479-0357 479-0313 479-0358 479-0314 479-0315 479-0316 479-0350 479-0351 479-0154 479-0352 RATI5120225 479-0317 RATI5120226 479-0318 479-0319 479-0320 479-0321 479-0365 479-0322 479-0323 479-0367 479-0324 479-0368 479-0325 479-0326 479-0327 479-0360 479-0361 479-0362 RATI5120214 479-0328 RATI5120215 RATI5120216 479-0329 RATI5120217 479-0331 479-0332 479-0377 479-0333 479-0378 479-0334 479-0335 479-0336 479-0337 479-0338 479-0370 479-0371 479-0372 479-0330 479-0374
Cryobokse, 133x133 mm
Bokse Æsker til Kryorør
Kryokasser, kryoresistent pap.
  • Forskellige kombinationer er mulig med de forskellige indsatser
  • Den nævnte højde er indvendig
  • Leveres med låg
Til opbevaring af cryorør ved lave temperaturer.
Bestillingsoplysninger: Gitterindsats skal bestilles separat.
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal