Cryobokse
Leverandør: Ratiolab
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ratiolab®
RATI5120011_UEA 39.2 DKK
RATI5120011_U 479-5177 479-5165 479-5176 479-5169 479-5179 479-5168 479-5167
Cryobokse
Bokse Æsker til Kryorør
PP, autoklaverbar.
  • Transparent hængslet låg (farvet bund)
  • Aftagelig gitterindsats, med numerisk kodning
  • Udløbshuller i bunden
  • Stabelbar