Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Du Søgte efter: Æsker til Kryorør
91  results were found
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard, coated.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Made of extra strong polycarbonate.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Boxes, made of cardboard, white. For storage of cryovials at low temperatures.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Made of corrugated or thin film PP.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard, coated.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard, white.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Corrugated cardboard box.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard, coated.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Corrugated cardboard boxes.
Varenummer: (478-0241)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Polycarbonate.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Made of white cardboard.
Varenummer: (479-0079)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP, autoklaverbar.
UOM: 1 * 2 Items
Bæredygtig emballage
Lav fremstillingspåvirkning
Varenummer: (525-0973)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP, with translucent lid.
UOM: 1 * 4 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom