VWR®, Flasker, bred hals, firkantede eller rektangulære, med skruelåg
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
215-3726EA 953 DKK
215-3726 215-3008 215-3006 215-3007 215-3004 215-3026 215-3016 215-3003 215-3014 215-3025 215-3022 215-3023 215-3012 215-3020 215-3021
VWR®, Flasker, bred hals, firkantede eller rektangulære, med skruelåg
Flasker Plastflasker
HDPE, naturlig farvet eller brun (2700 ml) med skruelåg og indvendig hætte.
  • God kemisk resistens, god temperaturresistens
  • Lukket under aseptiske forhold eller ioniseret (10 kGray)
  • Fremragende stødsikkerhed
Pladsbesparende flasker. Bred munding, nem påfyldning. Semi-transparent PP sikrer god synlighed af indholdet. Skruelåg med separat pakning for god tæthed. Ideel til opbevaring af væsker, faste stoffer og pulver. Model 500, 1000, 2000 og 2700 ml har inddelinger. Bærehåndtag til model 2500/2700 ml.