Safety wash bottles for solvents, Nalgene®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nalgene®
215-0115EA 200 DKK
215-0115
Safety wash bottles for solvents, Nalgene®
Flasker Sprøjteflasker
HDPE, fluorideret med rød, fluorideret PP-sprøjtelåg.
  • Fremragende resistent mod mange organiske opløsningsmidler, varmeresistent op til 90 °C
  • En ikke-metallisk udluftningsventil holder materialet inde i flasken og forhindrer lækage
  • Med rødt mærkat: 'Solvent Wash Bottle'
Fluoriderede flasker er bedre sikret mod diffusion og reducerer absorption og indtrængning af opløsningsmidler. Tilsætningen af fluor øger flaskernes levetid og reducerer materialetab via indtrængning.