Sikkerhedsvaskeflasker, smal hals med påtrykt navn, Nalgene®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nalgene®
215-0172EA 369 DKK
215-0172 215-0179 215-0176 215-0174 215-0178
Sikkerhedsvaskeflasker, smal hals med påtrykt navn, Nalgene®
Flasker Sprøjteflasker
LDPE, semi-transparent bortset fra natriumhypoklorit (hvid LDPE med lysbeskyttelse) og acetone (PPCO).
  • God kemisk resistens, varmeresistent op til 80 °C (kan i korte perioder klare op til 90 °C)
  • En ikke-metallisk udluftningsventil holder materialet inde i flasken og forhindrer lækage
  • Farvede indholdsetiketter med kemikaliets navn, ICS formular, CE-indeksnummer og CAS-nummer
Med PP-skruelåg undtagen natriumhypoklorit (HDPE) og farvede indholdsetiketter. Med faresymboler og beskrivelse af farer, som det er påkrævet af Hazardous Substance Ordinance (Forordningen om farlige stoffer). Hver flaske er udstyret med et farvet område, som passer til lågets farve. Dette letter fareidentifkation, bestemmelse af indhold og forhindrer krydskontaminering.
Bestillingsoplysninger: Assortment includes bottles (500 ml) for all chemicals listed except sodium hypochlorite.