VWR®, Højtydende flasker m. smal åbning, med skruelåg, High Performance
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
VWRU414004-167EA 0 DKK
VWRU89221-588 VWRU414004-167 VWRU414004-168 VWRU414004-165 VWRU414004-166 215-3426S 215-3418S VWRU414004-162 215-2291S 215-3406S 215-3422S 215-3414S 215-3402S 215-3430S 215-3410S 215-3430 VWRU414004-156 VWRU414004-157 215-3419S VWRU414004-155 215-3427S VWRU414004-153 215-3415S 215-3407S VWRU414004-151 215-3423S 215-3411S 215-3403S VWRU414004-158 VWRU414004-159 215-3407 215-3406 215-3405 215-3404 215-3403 215-3402 215-3401 215-3400 215-3408S 215-3416S 215-3404S 215-3428S 215-3412S 215-3400S 215-3424S 215-3409 215-3408 215-3420S 215-3418 215-3417 215-3416 215-3415 215-3414 215-3413 215-3412 215-3411 215-3410 215-3409S 215-2290 215-2291 VWRU89221-634 215-3405S 215-3429S 215-2290S 215-3417S 215-3401S 215-3425S 215-1917 215-3413S 215-3421S 215-3419 215-3429 215-3428 215-3427 215-3426 215-3425 215-3424 215-3423 215-3422 215-3421 215-3420
VWR®, Højtydende flasker m. smal åbning, med skruelåg, High Performance
Flasker Plastflasker
LDPE, HDPE eller PP med PP skruelåg, gennemskinnelig og ravfarvet.
  • LDPE: temperaturbestandig –100 op til +80 °C
  • HDPE: temperaturbestandig –100 op til +120 °C
  • PP: temperaturbestandig −40 op til +135 °C, autoklaverbar
  • Lækagesikret
Ideel til opbevaring og transport af væsker.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.