Borosilikatglasflasker, PBT-låg med indsats af PTFE/silikone.
- Fem forskellige flaskestørrelser, som passer til en lang række membranstørrelser
- Flaskerne passer til de fleste almindelige hybridiseringsovne
- Kraftige sidevægge på 3,2 mm for øget sikkerhed
- Flasker med sikkerhedsbelægning leveres med en stærk, skridsikker plastbelægning, der mindsker risikoen for eventuelle brud og eksponering af sundhedsskadelige materialer
- Akrylstativ med plads til maks. seks hybridiseringsflasker kan levere til sikker transport eller opbevaring i laboratoriet
Praktiske til procedurer, der involverer nukleinsyre og proteinblotting, som kræver et minimum af probeopløsning - disse flasker eliminerer behovet for rodede poser og gør det muligt hurtigt at hælde hybridiserings- og vaskeopløsninger ind og ud.
- Fem forskellige flaskestørrelser, som passer til en lang række membranstørrelser
- Flaskerne passer til de fleste almindelige hybridiseringsovne
- Kraftige sidevægge på 3,2 mm for øget sikkerhed
- Flasker med sikkerhedsbelægning leveres med en stærk, skridsikker plastbelægning, der mindsker risikoen for eventuelle brud og eksponering af sundhedsskadelige materialer
- Akrylstativ med plads til maks. seks hybridiseringsflasker kan levere til sikker transport eller opbevaring i laboratoriet
Praktiske til procedurer, der involverer nukleinsyre og proteinblotting, som kræver et minimum af probeopløsning - disse flasker eliminerer behovet for rodede poser og gør det muligt hurtigt at hælde hybridiserings- og vaskeopløsninger ind og ud.