Du Søgte efter: Dråbeflasker
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, white.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Soda-lime glass, amber.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Sodakalkglas, klart eller ravfarvet.
Varenummer: (548-2001)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Vial File med 40 flasker med dråbelåg og låg fastgjort, LDPE, Volumen: 3 ml, Højde: 49 mm, Ø udv.: 14 mm, LDPE, Gevind: 8-425
UOM: 1 * 40 Items
Varenummer: (215-7861)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PTFE/FEP med ETFE dryplås og låg.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LDPE, gennemskinnelig eller LDPE, hvid med hvidt PP-skruelåg og LDPE-doseringsspids.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LDPE, transparent med farvekodede (rød, grøn, blå, hvid og gul) PP-skruelåg og LDPE doseringsspids.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: LDPE, translucent, with tip and cap.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LDPE, gennemskinnelig, med faldende tætning og PP-hætte.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PPCO med drypfrit låg fremstillet af blåt PP.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Dropping bottles are made of LDPE (low density polyethylene).
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: LDPE, gennemskinnelig, med hvid PP-hætte.
Varenummer: (NALG2416-0125)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LDPE bottle, PE dropping pipette, neoprene bulb.
UOM: 1 * 6 Items
Varenummer: (215-1065)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LDPE, white with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
UOM: 1 * 25 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom