Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (16)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Centrifugeflasker
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/14/18945014.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   PPCO med hvidt PP-skruelåg og silikonepakning
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Centrifugeflasker, med skruelåg, PPCO, Volumen: 1000 ml, Ø×L: 97,7×179 mm, Nalgene®
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Centrifugeflasker med ekstra tæt låg, Volumen: 250 ml, Ø×L: 60,7×133,4 mm, PPCO, Nalgene®
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Konisk bund og uden kant, med inddeling.
Varenummer: (525-2471)
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Centrifugeflasker, sfærisk bund, med skruelåg, Polyketone, Volumen: 250 ml, Ø×L: 61,9×145,8 mm, Nalgene®
UOM:  1 * 4 Items
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   PP-rør med PE propforseglingslåg, polyetherimid-puder
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   PP, translucent or PC, clear.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste