Levelling bottles, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
215-1425EA 430 DKK
215-1425
Levelling bottles, DURAN®
Flasker Aspirator
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj termisk resistens, autoklaverbar
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med usleben hals, trompetformet kant og glasrørskonnektor på siden over bunden af flasken. Hvid og mat mærkningsområde.
Certificeringer: DIN 12037