Du Søgte efter: Sprayflasker
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: LDPE, translucent, PP spray attachment, PE tubing, stainless steel weight.
Varenummer: (300-0407)
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: The food pressure sprayer has a transparent viewing window to make it easy to read the fill level. A rubber-coated ring stand ensures that the sprayer...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: LDPE, gennemskinnelig, PP spray vedhæftning.
Varenummer: (300-0406)
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: The practical 360° spray function also allows for upside-down spraying with the Turn'n' Spray pressure sprayer, making it easy to reach typically diff...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (215-6550)
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (215-4364)
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Basic spray bottles are suitable for occasional spraying in various industries.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: LAMAPLAST
Beskrivelse: LDPE, translucent.
Varenummer: (HECH49119010)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: PE spray bottles with adjustable jet.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
Leverandør: VITLAB
Beskrivelse: White or translucent made from PP.
Varenummer: (215-4419)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: HDPE, translucent.
UOM: 1 * 5 Items
Varenummer: (KART328)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: HDPE/PP.
UOM: 1 * 5 Items
Varenummer: (141-0285)
Leverandør: WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Beskrivelse: Foam gun for applying a stable foam carpet on horizontal and vertical surfaces. The dosage can be adjusted.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Brand
Beskrivelse: HDPE, hvid.
Leverandør: SEMADENI
Beskrivelse: Bottle made of polypropylene.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom