Du Søgte efter: Flasker
Find VWRs udvalg af flasker i størrelser fra 1 ml helt op til 50000 ml her. Flasker anvendes til opbevaring, prøvetagning eller fremstilling af reagenser, medier og andre produkter. Flasker fås i plastiktyper som HDPE, PP, PFTE samt i glaskvaliteter som Pyrex, Duran og borosilicat 3.3. Vælg mellem runde eller firkantede flasker med forskellige typer låg. Flasker i Pyrex, Duran og borosilicat 3.3 er særligt temperatur- og kemikalieresistente. Vælg coatede glasflasker eller brune plasticflasker til lysfølsomme emner.
1.110 results were found
Sort Results
Listevisning
Easy View (new)