Du Søgte efter: Kogesten
VWR har pimpsten i forskellige størrelser. Disse er kemiske inerte og klumper ikke. Pimpsten er porøse og forhindrer overophedning af væsker, og deres porøse natur kan få dem til at flyde ovenpå vand. Pimpsten har alsidig anvendelse. Som pulver bruges de som tilsætning i bl.a. skurepulver, sæbe og viskelæder, i fast form som slibe- og isoleringsmateriale og som granulat i væsker for at undgå overophedning.
VWR har pimpsten i forskellige størrelser. Disse er kemiske inerte og klumper ikke. Pimpsten er porøse og forhindrer overophedning af væsker, og deres porøse natur kan få dem til at flyde ovenpå vand. Pimpsten har alsidig anvendelse. Som pulver bruges de som tilsætning i bl.a. skurepulver, sæbe og viskelæder, i fast form som slibe- og isoleringsmateriale og som granulat i væsker for at undgå overophedning.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (330093Y)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Granules of fused alumina, to reduce 'bumping' in boiling liquids.
UOM: 1 * 250 g
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: For preparative work.
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: For analytical work.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Boiling stones, made of PTFE, white, prevent chemical splashes and production of big bubbles when boiling the medium. Grain size: 4 mm. Packed in rese...
Varenummer: (85106-500G)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Boiling stones, 1-3 mm, Plastic Bottle,
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Varenummer: (VERND1069103)
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: Ultra-pure, virgin PTFE boiling stones promote gentle, efficient boiling and help prevent overheating, even of highly volatile liquids. Ideal for cont...
UOM: 1 * 450 g
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom