Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (34)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Blottingpapirer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/39/20236839.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette supertykke papir bruges til at afslutte blottingsandwichen. Glat og ensartet overflade sikrer kontinuerlig kontakt med bufferen fra kammeret gen...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ideel som væge i protein- og nukleinsyreblotting. Yder et ensartet flow af buffer gennem gelen til overførselsmembranen i en blottingsandwich. Også ve...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Blottingpapir til forskningslaboratorier til brug ved gelelektroforese inden for alle molekylærbiologi- og proteinundersøgelsesapplikationer.
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Blottingpapir, Plader, 145×215 mm
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Blottingpapir, Plader, 210×260 mm
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   These Western blotting filter papers are pre-cut cotton sheets for wet or semi-dry, passive or electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamid...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Dette blottingpapir til generelle formål er fremstillet af rene råmaterialer med en høj sugeevne og anvendes som membrangelholder. På grund af tykkels...
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Filtrerpapir designet specifikt til Western blotting, leveres i 8×10,5 cm ark.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste