Vil du logge ind igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
  • kriterier
    • På lager (5)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Blodlancetter
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/54/18944954.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Vitrex Medical A/S
Beskrivelse:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Leverandør:  Vitrex Medical A/S
Beskrivelse:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Leverandør:  Vitrex Medical A/S
Beskrivelse:   Simple, flat, steel lancet.
Leverandør:  Vitrex Medical A/S
Beskrivelse:   Needle material is stainless steel grade 304/1 Cr18Ni9 and moulded body/cap material is LDPE (Low Density Polyethylene).
Leverandør:  Vitrex Medical A/S
Beskrivelse:   For high volume blood flow with minimum depth of penetration.
Varenummer: (MODU369400)
Leverandør:  Vitrex Medical A/S
Beskrivelse:   Lancing device with push button ejection designed for sampling in blood glucose monitoring.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Vitrex Medical A/S
Beskrivelse:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Leverandør:  Vitrex Medical A/S
Beskrivelse:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
UOM:  1 * 1.000 Items
Produktet er udgået
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 15
  1  2  Næste