Beholdere til laboratorieaffald
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
119-0408EA 137 DKK
HUARCON-50R HUARCON-60R HUARCON-30R
Beholdere til laboratorieaffald
PP
Gul beholder med to sidehåndtag og et håndtag på låget. Til indsamling og opbevaring af skarpe, spidse eller skærende objekter og laboratorieaffald.
  • Modstandsdygtig overfor perforering
  • Bunden er formet i stil med låget, hvilket giver ekstra stabilitet og muliggør let stabling
  • Hot Melt klæbemiddel danner en uigennemtrængelig forsegling
Gul beholder med to sidehåndtag og et håndtag på låget. Til indsamling og opbevaring af skarpe, spidse eller skærende objekter og laboratorieaffald.
  • Modstandsdygtig overfor perforering
  • Bunden er formet i stil med låget, hvilket giver ekstra stabilitet og muliggør let stabling
  • Hot Melt klæbemiddel danner en uigennemtrængelig forsegling
FN godkendt og med ADR godkendelse i overensstemmelse med normen NF X 30 - 5055
Certificeringer: FN godkendt og med ADR godkendelse i overensstemmelse med normen NF X 30 - 5055