Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Aftapningsbeholdere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/41/18374041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sorter efter:
Varenummer: (134-0486)
Leverandør:  Palbam
Beskrivelse:   Stainless steel, electropolished
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  hünersdorff GmbH
Beskrivelse:   Made of PS, coloured.
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   Made of stainless steel.
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   Sheet steel
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   Made of sheet steel, lacquered.
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   Aftapningsspande, rød, PE, Volumen: 23 l, Ø×H: 420×400 mm
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   These containers are made of galvanized sheet steel optionally with red coating or stainless steel. These units are ideal for safe disposal of rags im...
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   These steel and stainless steel containers are suitable for the safe cleaning with flammable liquids.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste