Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Beholdere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/43/18944943.jpg
VWR har et stort udvalg af beholdere. Både beholdere som er fritstående og beholdere som er vægmonterede med skyde- eller vippelåg. Nogle modeller har flere rum eller kan stables oven på hinanden. VWR har også FASS affaldsbeholdere til brandbart materiale, kanyler og skarpe genstande.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"76"
Sorter efter:
Varenummer: (9.54528.1025)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   This PE container is used for liquid organic waste, aqueous and contaminated waste, acids and bases.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Beskrivelse:   Affaldsspand til laboratorie, gul, PP, Volumen: 30 l, B×D×H: 400×300×350 mm
Leverandør:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Beskrivelse:   Gul PP
Leverandør:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse:   The original smoker’s Cease Fire® cigarette butt receptacle’s self-extinguishing design safely collects unsightly cigarette litter and reduces the ris...
Leverandør:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Beskrivelse:   The containers are made of pure PP, when burned no pollutants are released.
Varenummer: (BOCH11423)
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   Stainless steel 18/10 housing.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (129-3601)
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   PP
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Palbam
Beskrivelse:   Stainless steel 304, electropolished finish
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 76
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Næste