VWR®, Bægerglas, høj type
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
213-1172EA 358 DKK
213-1172 213-1173 213-0470 213-1174 213-1175 213-1170 213-1171 213-1169 213-1176 213-1178
VWR®, Bægerglas, høj type
Bægre
Borosilikatglas 3.3 glas, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Autoklaverbare
  • Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række forskellige laboratorieopgaver.
Certificeringer: DIN 12331, ISO 3819