Du Søgte efter: Kurve, tråd
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Varenummer: (216-2254)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This wire basket is made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Rustfrit stål.
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse: Immersion baskets, Hostalen basket with longer straps, for S 40, S 40/H, Rund, B×D×H: 200×95×57 mm
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Beskrivelse: These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.
Varenummer: (BOCH10120)
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (142-0013)
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse: Kurv, tråd
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Beskrivelse: Rustfrit stål.
Tilbud
Leverandør: RSG
Beskrivelse: These electropolished wire baskets are made of stainless steel ¹⁸/₁₀.
Varenummer: (216-7470)
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Beskrivelse: Stainless steel, electrolytically polished.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Made from stainless steel 1.4301.
Varenummer: (HUPF8600029)
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Beskrivelse: These wire waste paper baskets are manufactured from high-quality stainless steel, free-standing or hangable.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Beskrivelse: Rustfrit stål:
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom