Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
På grund af planlagt systemvedligeholdelse vil vwr.com være midlertidigt utilgængelig 24. februar fra kl. 12:00 - 20:00.
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Autoklavekurve, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Nalgene®
489-2152EA 393 DKK InStock
489-2152 489-2151 489-2150
Autoklavekurve, Nalgene®
Kurve Autoklavekurve
PP.
  • Smooth surfaces will not scratch plastic or glass
  • Provides airflow for venting and drying
  • Three sizes available
  • Nestable for storage
Holder styr på redskaber under autoklavering og vask.
Colour: White.
Bestil nu
BESTIL
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal