Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Kurve
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/28/18944928.jpg
VWR har kurve i aluminium, rustfrit stål, polypropen og epoxybelagt aluminium. VWR har kurve i forskellige farver og former. VWR har firkantede og runde kurve og med uden hank og låg. VWR har trådkurve, steriliseringkurve, pipettekurve, kurve til transport af reagensglas.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   These electropolished wire baskets are made of stainless steel 18/10.
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   PP.
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   Rustfrit stål.
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Made of HDPE. Chemical resistant pipette baskets protect glass pipettes from breakage.
Leverandør:  HEATHROW
Beskrivelse:   Aluminium, blanc.
Varenummer: (BURK9650-0653)
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Basket, made of PE.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BURK9650-0652)
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Made of PE, translucent
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 31
  1  2  3  4  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING