VWR®, Poser, biologisk risikomateriale
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
129-1563EA 6110 DKK
129-1563 129-0041 129-0040 129-0039
VWR®, Poser, biologisk risikomateriale
Poser Affaldsposer
Robuste poser, som er ideelle til deponering af biologisk affald, som skal autoklaveres først. Produktet leveres med de nødvendige wirer.
HD-PE, 100 µm tyk, orange, med “Biohazard” mærke.
  • Kan autoklaveres op til 121 °C
  • Stor resistens overfor slid og slag
  • Kraftig rød farve for let genkendelse og meget tydeligt 'Biohazard' mærke med tilhørende advarselstegn