Du Søgte efter: Affaldsposer
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Til sikker bortskaffelse af laboratorieaffald som fx pipettespidser, petriskåle, prøverør osv. PP, 40 µm tyk, transparent, med eller uden "Biologisk r...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Robuste poser, som er ideel til deponering af biologisk affald, som skal autoklaveres først. Med wireaflukning, som tillader ekspansion af posen og ve...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Robust og temperaturresistent pose, som er ideel til deponering af farligt affald, som skal autoklaveres først. Kan også bruge til dekontaminering og ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These sturdy bags are ideal for disposing of biologically hazardous waste that must first be autoclaved. PP, 50 µm thick.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipett...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Constructed of durable PP with feature the universal biohazard symbol in black.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Robuste poser, som er ideelle til deponering af ufarligt affald, som skal autoklaveres først.
PP, 50 µm, tykvægget, transparent, med mærkningsom...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Robuste poser, perfekt egnede til bortskaffelse af biologisk risikomateriale, der først skal autoklaveres. PP, 75 µm tyk, orange, med 'Biohazard' mærk...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Robuste poser, som er ideelle til deponering af biologisk affald, som skal autoklaveres først. Produktet leveres med de nødvendige wirer.
HD-PE, ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ideal for processing biohazardous materials that require autoclaving prior to disposal. Available with or without temperature indicator. High integrit...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipett...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Designed for safe and secure transport of a specimen container and documentation, these 51 µm thick bags feature a pouch to keep the paperwork separat...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Bucket liners create an impermeable barrier between the disinfectant and receptacle.
Varenummer: (129-1575)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Sturdy, temperature resistant bags, ideal for sterilising animal cages.
UOM: 1 * 250 Items
Leverandør: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivelse: Reduce the number of janitorial steam sterilisation loads by using gamma irradiated mop bucket liners. Instead of before every cleaning, the mop bucke...
Leverandør: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivelse: Ready to use pre-sterilised trash bags make it easy to remove waste from pharmaceutical production areas without introducing potential sources of cont...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom