Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (5)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "gasposer"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/72/18945272.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sorter efter:
Leverandør:  Saint-Gobain
Beskrivelse:   Rubber sampling bags for gas with tube and ebonit tap.
Leverandør:  Saint-Gobain
Beskrivelse:   These flexible, sturdy bags, made from 5 mil thick FEP fluoropolymer film,
are heatsealed on all four sides for complete chemical resistance an...
Leverandør:  Saint-Gobain
Beskrivelse:   Made from 2 mil thick PVF fluoropolymer film. When the chemical inertness of FEP is not required, Chemware® heat-sealed, PVF gas sampling bags are the...
Leverandør:  DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse:   Naturgummi, transparent (Orsat blærer) eller PVC, blød, rødbrun (oppustelig kolbe)
Leverandør:  DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse:   These are red natural rubber latex balloon suitable for rotary evaporators for mixing or collecting gas and for controlling air or gas flows at suitab...
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   Sampling bags are cost-effective air sampling device for high level VOC and permanent gases. It features a PP combo valve with hose connection to fit ...
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   These sampling bags are a low-cost, whole-air sampling device for high-level VOCs and permanent gases. Made of polyvinyl fluoride (PVF) polymer resin ...
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   Gas sampling bags are whole air sampling devices useful for monitoring part-permillion (ppm) levels of volatile organic compounds (VOCs) and permanent...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste