Film, Kodak BioMax® XAR
Leverandør: Carestream Health
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Kodak® BioMax®
730-3234EA 6100 DKK
730-3234 730-3216 730-3218 730-3217 730-3219 730-3221
Film, Kodak BioMax® XAR
Autoradiografifilm Film
BioMax® XAR film er en autoradiografifilm til anvendelse med alle almindeligt anvendte isotoper og chemiluminescens-mærker. Filmen er belagt med emulsion på begge sider af en klar base og er egnet til både direkte autoradiografi og eksponeringer med forstærkningsskærme, herunder BioMax®-forstærkningsskærme.
  • Egnet til både manuel og automatisk behandling
KODAK mørkekammerbelysning med GBX-2-filter, GBX-2 med maksimalt 7,5 eller 15 watts pære (andre mørkekammerbelysningsfiltre og større effekt vil blot resultere i forøget baggrundsstøj og/eller uønsket eksponering). Mørkekammerbelysningen skal altid placeres mindst 120 cm fra filmen. Minimer tidsrummet for eksponering af filmen under disse lysforhold.