Film, Kodak BioMax® MS
Leverandør: Carestream Health
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Kodak® BioMax®
730-3223EA 0 DKK
730-3223 730-3224 730-3232 730-3231
Film, Kodak BioMax® MS
Autoradiografifilm Film
BioMax® MS film er en højtydende autoradiografifilm med maksimal følsomhed, som kan anvendes til alle formål. Ved anvendelse med BioMax® TranScreen HE-forstærkningsskærm giver den 4 til 8 timers større følsomhed ved detektion af ³²P sammenlignet med andre kombinationer af autoradiografifilm og forstærkningsskærme. Denne film/skærm-kombination er ideel til detektion af Northern, Southern og Dot Blotting, især med hensyn til detektion af prøver med lav intensitet eller reduceret eksponeringstid.
  • Autoradiografifilm, der er ideel til generelle formål
  • Anbefales især til ³²P-mærkede prøver
  • Velegnet til manuel eller automatiseret behandling