Film, Kodak BioMax® MR
Leverandør: Carestream Health
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Kodak® BioMax®
730-3245EA 0 DKK
730-3245 730-2543 730-1106 733-2419
Film, Kodak BioMax® MR
Autoradiografifilm Film
BioMax® MR er en enkelt emulsionsfilm, som giver maksimal opløsning og følsomhed til detektion af prøver mærket med ³⁵S, ³²P og ¹⁴C. En emulsion lagt på en enkelt side af en gennemsigtig støtte giver maksimal opløsning og baggrundsklarhed ved detektering af alle mærkerne, hvilket gør den samlede aflæsning af sekventeringsgeler lettere og mere præcis. BioMax® MR Film yder også maksimal opløsning til direkte detektering af prøver mærket med ³²P og leverer skarpere båndrespons, som giver en utrolig skarp visning med fine detaljer. BioMax® MR film er også velegnet til detektering af de fleste chemiluminescens-mærkede prøver. BioMax® MR film er ikke helt så følsom som BioMax® MS, men giver stadig maksimal opløsning og er den anbefalede film til Western chemiluminescensopgaver, hvor eksponeringen er forholdsvis kort.
  • Maksimal opløsning og baggrundsklarhed for let og præcis aflæsning af sekventeringsgeler
  • Anbefalet til prøver som er mærket med ³⁵S, ³²P og ¹⁴C
  • T-Grain emulsionsteknologien forstærker følsomheden to til fire gange i forhold til andre film, hvilket giver en bedre detektering af lavintensitetsbånd
  • Velegnet til manuel eller automatiseret behandling
Emballering: Non-interleaved ark, 50 pr. æske