Du Søgte efter: Autoradiografifilm
Autoradiografi film og kassetter detekterer kemiluminisent markerede prøver. Autoradiografi film bliver brugt til lagring og transport af autoradiografi film. Kassetterne er lystætte og kan ved eksponering udsættes for   temperaturgrader ned til –70 °C uden problemer. Kassetterne forsyner maksimal kontakt mellem film og prøver, og avancerede emulsions teknologi i filmene maksimerer billedopløsning og giver en klar baggrund.
Autoradiografi film og kassetter detekterer kemiluminisent markerede prøver. Autoradiografi film bliver brugt til lagring og transport af autoradiografi film. Kassetterne er lystætte og kan ved eksponering udsættes for temperaturgrader ned til –70 °C uden problemer. Kassetterne forsyner maksimal kontakt mellem film og prøver, og avancerede emulsions teknologi i filmene maksimerer billedopløsning og giver en klar baggrund.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
Leverandør: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse: These micrography films offer considerable latitude in performance and flexibility for most electron microscopy applications. They are suitable for me...
Tilbud
Leverandør: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse: X-OMAT® LS er en økonomisk, blåtonet film, der anvendes, når den maksimale ydeevne for BioMax® MR, BioMax® MS eller X-OMAT® AR film ikke er påkrævet. ...
Varenummer: (730-3245)
Leverandør: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse: BioMax® MR er en enkelt emulsionsfilm, som giver maksimal opløsning og følsomhed til detektion af prøver mærket med ³⁵S, ³²P og ¹⁴C. En emulsion lagt ...
UOM: 1 * 50 Items
Leverandør: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse: BioMax® Light er en dobbelt emulsionsfilm, som giver maksimal klarhed og følsomhed til detektion af chemiluminescens-mærkede prøver. BioMax® Light fre...
Tilbud
Leverandør: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse: BioMax® XAR film er en autoradiografifilm til anvendelse med alle almindeligt anvendte isotoper og chemiluminescens-mærker. Filmen er belagt med emuls...
Leverandør: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse: Designed for use with gamma emitters such as ¹²⁵I and high-energy beta emitters, such as ³²P, the BioMax™ TranScreen HE intensifying screen offers the...
Leverandør: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse: The BioMax® MS intensifying screen is optimised for use with BioMax® MS film to maximise sensitivity for detection of ³²P and ¹²⁵I labelled samples.
Leverandør: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse: BioMax® MS film er en højtydende autoradiografifilm med maksimal følsomhed, som kan anvendes til alle formål. Ved anvendelse med BioMax® TranScreen HE...
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Amersham™ Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch laye...
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Amersham Hyperfilm™ MP is a multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an ...
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Storage phosphor screens capture latent images produced by ionising radiation (X-ray, β, and γ emissions from isotopes such as 14C, 3<...
Varenummer: (GEHE18-1032-27)
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Autoradiografi film
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom