Du Søgte efter: Autoradiografifilm
Autoradiografi film og kassetter detekterer kemiluminisent markerede prøver. Autoradiografi film bliver brugt til lagring og transport af autoradiografi film. Kassetterne er lystætte og kan ved eksponering udsættes for temperaturgrader ned til –70 °C uden problemer. Kassetterne forsyner maksimal kontakt mellem film og prøver, og avancerede emulsions teknologi i filmene maksimerer billedopløsning og giver en klar baggrund.
13 results were found
Sort Results
Listevisning
Easy View (new)