Du Søgte efter: Aluminiumsfolie
Aluminiumsfolie er essentielt til fryselagring, dækning af glas, laboratorieudstyr, autoklavering, Inkubation af og tildækning/forsegling af prøver. Aluminiumsfolien kan vælges i tykkelse på millimeterniveau fra standard til ekstra tykkelse, for at kunne tilpasse brugsbehov og efterspørgsel. Aluminiumsfolien er modstandsdygtig overfor punktering, og tåler ekstreme temperaturer og krævende procedurer. Aluminiumsfolien kan fås i en dispenser således at man kan tilskære og tilpasse den størrelse man har behov for. Aluminiumsfolien findes også tilskåret i ark i forskellige størrelser.
Aluminiumsfolie er essentielt til fryselagring, dækning af glas, laboratorieudstyr, autoklavering, Inkubation af og tildækning/forsegling af prøver. Aluminiumsfolien kan vælges i tykkelse på millimeterniveau fra standard til ekstra tykkelse, for at kunne tilpasse brugsbehov og efterspørgsel. Aluminiumsfolien er modstandsdygtig overfor punktering, og tåler ekstreme temperaturer og krævende procedurer. Aluminiumsfolien kan fås i en dispenser således at man kan tilskære og tilpasse den størrelse man har behov for. Aluminiumsfolien findes også tilskåret i ark i forskellige størrelser.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
Leverandør: ALUJET
Beskrivelse: Pure aluminium 99,0 to 99,5%. Ideal for packaging, covering and insulation.
Leverandør: Korff
Beskrivelse: Ren aluminium, 99,0 - 99,5 %, blød
Leverandør: Korff
Beskrivelse: Ren aluminium 99,0 - 99,5 %.
Varenummer: (293-4321)
Leverandør: Korff
Beskrivelse: Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
UOM: 1 * 200 Items
Leverandør: Korff
Beskrivelse: Aluminium foil, square cut.
Leverandør: Korff
Beskrivelse: Pure aluminium 99,0 to 99,5%, soft.
Varenummer: (KORF70237)
Leverandør: Korff
Beskrivelse: This aluminum foil is packed on rolls of about 5 kg.
UOM: 1 * 1 ROL
Varenummer: (GERB5712)
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
UOM: 1 * 1.000 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom