Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Adaptere med kulslipning
13  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/77/18944877.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   DURAN®, borosilikatglas, klar.
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   Made of stainless steel.
Leverandør:  VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse:   These small flanges made of stainless steel.
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   PTFE/Silicone.
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   Made of DURAN®, borosilicate glass.
Leverandør:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   Borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste