Du Søgte efter: Cylinderformede beholdere
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Varenummer: (ENTEE14-35-01-0215)
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Injection molded round tank, in PFA material.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Økonomiske tanke med graduering. Med udstående kant (flange). Vægtykkelse ∼2,4 mm. LLDPE, semi-transparent med låg og stophane.
Tilbud
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Cylindrical tank, Materiale: LDPE, Volumen: 114 l, Ø udv. × H: 460×760 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Cylindrical tank, Materiale: PP, Volumen: 208 l, Ø udv. × H: 560×910 mm
Tilbud
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LLDPE, semi-transparent med låg. Økonomiske tanke med graduering. Med udstående kant (flange). Vægtykkelse ∼2,4 mm Tank 216-0322 kan også bruges som i...
Leverandør: asecos
Beskrivelse: Cleaning and immersion containers made from stainless steel.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom