Du Søgte efter: Firkantede beholdere
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Varenummer: (ENTEE92-01D-0215)
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Rectangular tank, SP Bel-Art, Materiale: PE, Seamless containers, rectangular shaped, wall thickness 6,4 mm, Volumen: 28 l, B×D×H: 420×280×250 mm
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
New Product
Leverandør: SEMADENI
Beskrivelse: These tanks can be used for a long time at temperatures of +50 °C.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom