1,2,4-Triazol-3-ylamin

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Amitrol

EHERC10240000EA 1260 DKK
EHERC10240000
1,2,4-Triazol-3-ylamin
1,2,4-Triazol-3-ylamin
Formel: C₂H₄N₄
Molekylvægt: 84,08 g/mol
Kogepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 149…152 °C
Massefylde: 1,138 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00053362
CAS-nummer: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
Merck Index: 13,00489

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR